Learn More
4-(Dietilamino)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diethylamino)benzophenone |
| CAS | 18127-87-2 |
| Fórmula molecular | C17H19NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO/c1-3-18(4-2)16-12-10-15(11-13-16)17(19)14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [4-(dietilamino)fenil]-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1467 |