Learn More
4-(Dietilamino)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diethylamino)benzaldehyde |
| CAS | 120-21-8 |
| Fórmula molecular | C11H15NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(N,N-Diethylamine)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-4-formylaniline, NSC 8782, p-(Diethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, p-Formyl-N,N-diethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(dietilamino)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 177.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.1154 |