Learn More
4-(Dietilamino)benzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10090900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090900 100 g Frasco de vidrio 100 g
13478308 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10090900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114001000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-21-8
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD00003382
Clave InChI MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)benzaldehído
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color Negro a marrón
Punto de ebullición 174.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NC6H4CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 14,II,25
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales gruesos, trozos o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.