Learn More
4-(Dietilamino)azobenceno, TRC
Código de producto. 30377787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377787 500 mg 500 miligramos
30383111 5 g -
30380883 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD495010500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2481-94-9
Fórmula molecular C16 H19 N3
Peso molecular (g/mol) 253.34
Sinónimo Aniline, N,N-diethyl-p-(phenylazo)- (6CI,7CI), Benzenamine, N,N-diethyl-4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 56 (8CI), N,N-Diethyl-4-(2-phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Diethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Diethylamino)azobenzene, 4-(Phenylazo)-N,N-diethylaniline, Aizen SOT Yellow 1, Akrodye Oil Yellow 6, C.I. 11021, Ceres Yellow GGN, Diethyl yellow, Fast Oil Yellow 64403, Fat Yellow GGN, N,N-Diethyl-4-(phenylazo)aniline, N,N-Diethyl-4-aminoazobenzene, NSC 102374, Oil Yellow 2635, Oil Yellow DE, Oil Yellow DEA, Oil Yellow ENC, Oil Yellow GA, Oil Yellow GE, Oil Yellow NB, Oil Yellow SS Special, Oilsol Yellow DEA, Orient Oil Yellow 56, Orient Oil Yellow GGS, SOT Yellow 1, Sico Fat Yellow P, Solvent Yellow 56, Sudan Yellow 150, Sudan Yellow GGN, Waxoline Yellow ED, p-(Diethylamino)azobenzene
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-[(E)-fenildiazenilanilanilina
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)azobenzene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3/c1-3-19(4-2)16-12-10-15(11-13-16)18-17-14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1579