Learn More
4-(Dietilamino)azobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446776 100 g 100 g
11426776 5 g 5 g
11436776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23915.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253.349 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2481-94-9
Fórmula molecular C16H19N3
Peso molecular (g/mol) 253.349
Número MDL MFCD00009043
Clave InChI SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow enc
PubChem CID 17204
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-fenildiazenilanilina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)azobenzene
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.35
Porcentaje de pureza 98%