Learn More
4-(Dietilamino)azobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426776 5 g 5 g
11436776 25 g 25 g
11446776 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23915.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253.349 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2481-94-9
Fórmula molecular C16H19N3
Peso molecular (g/mol) 253.349
Número MDL MFCD00009043
Clave InChI SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow enc
PubChem CID 17204
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-fenildiazenilanilina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)azobenzene
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Diethylaminoazobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-diethyl-4-(phenylazo)Benzenamine