Learn More
4-(Dietilamino)-2-butin-1-ol, TRC
Código de producto. 30380278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380278 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30380278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443505500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
CAS 10575-25-4
Fórmula molecular C8 H15 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CC#CCO
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 141.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154