Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicianometileneno)-2-metil-6-(p-dimetilaminoestiril)-4H-pirano, 96+%
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 212.0°C |
| Color | Rojo |
| Temperatura de inflamación | 43°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran