Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicianometileneno)-2-metil-6-(p-dimetilaminoestiril)-4H-pirano, 96+%
Código de producto. 10186593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10186593 1 g 1 g
10617371 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10186593
Marca: Thermo Scientific Chemicals 407070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51325-91-8
Fórmula molecular C19H17N3O
Peso molecular (g/mol) 303.35
Número MDL MFCD00051341
Clave InChI YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Sinónimo unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
PubChem CID 688222
Nombre IUPAC 2-[2-[(E)-2-[4-(dimetilamino)fenil]etenil]-6-metilpiran-4-ilideno]propanodinitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212.0°C
Color Rojo
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2841
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.35
Porcentaje de pureza 96+%
Grado Extra puro
Forma física Polvo o agujas cristalinas