Learn More
4-(Dibutilamino)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30386494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386494 500 mg -
30379168 250 mg -
30380375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462773500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90134-10-4
Fórmula molecular C15H23NO
Peso molecular (g/mol) 233.35
Sinónimo 4-(Dibutylamino)benzaldehyde, 4-(Dibutylamino)benzyaldehyde, 4-(N,N-Dibutylamino)benzaldehyde, N,N-Dibutyl-4-aminobenzaldehyde, N,N-Dibutyl-4-formylaniline, p-(Dibutylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Dibutylamino)benzaldehyde
SMILES CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dibutylamino)benzaldehyde
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.178