Learn More
4-(Dibutilamino)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995321 5 g Frasco de vidrio 5 g
11985321 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439770050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 90134-10-4 | C15H23NO | 233.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90134-10-4
Fórmula molecular C15H23NO
Peso molecular (g/mol) 233.36
Número MDL MFCD00075134
Clave InChI VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dibutylamino benzaldehyde, 4-dibutylamino-benzaldehyde, 4-dibutylaminobenzaldehyd, 4-dibutylaminobenzoic aldehyde
PubChem CID 605391
Nombre IUPAC 4-(dibutilamino)benzaldehído
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dibutylamino)benzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 148.0°C (1.0 Torr)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Dibutylamino)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.