Learn More
Ácido 4'-(dibromometil)-[1,1'-bifenil]-2-carboxílico (impureza de telmisartán), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid (Telmisartan Impurity) |
| CAS | 1797894-62-2 |
| Fórmula molecular | C14H10Br2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Telmisartan Dibromo Acid Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10Br2O2/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,13H,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(cc2)C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(dibromometil)fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.9048 |