Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-ilpiperazina-1-carboxaldehído, Mikromol™
Descripción
4-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-ilpiperazina-1-carboxaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde |
| CAS | 1011757-97-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H17 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Piperazinecarboxaldehyde, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinecarboxaldehyde, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17N3OS/c22-13-20-9-11-21(12-10-20)18-14-5-1-3-7-16(14)23-17-8-4-2-6-15(17)19-18/h1-8,13H,9-12H2 |
| SMILES | O=CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazina-1-carbaldehído |
| Mostrar más |