Learn More
Ácido 4-(diazonio)bencenosulfónico, sal fluoroborato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diazonium)benzenesulfonic Acid, Fluoroborate Salt |
| CAS | 2145-24-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N2 O3 S . B F4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O3S.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q;-1/p+1 |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | tetrafluoroborato de 4-sulfobencenodiazonio |
| Peso molecular (g/mol) | 271.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.005 |