Learn More
4-Despiperidinilo-4-hidroxi Dipiridamole, TRC
Código de producto. 30354124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354124 5 mg 5 miligramos
30360864 1 mg 1 miligramo
30367100 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2972005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68006-07-5
Fórmula molecular C19H31N7O5
Peso molecular (g/mol) 437.49
Sinónimo 2,6-Bis[bis(2-hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
SMILES OCCN(CCO)C1=Nc2c(nc(nc2C(=O)N1)N(CCO)CCO)N3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H31N7O5/c27-10-6-25(7-11-28)18-21-15-14(16(22-18)24-4-2-1-3-5-24)20-19(23-17(15)31)26(8-12-29)9-13-30/h27-30H,1-13H2,(H,20,23,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.2387