Learn More
4'-Desmorfolino 4'-[N-(5-cloro-2-carboxi-tienil)N-(5-carboxi-3-oxa-pentil)]amino Rivaroxabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N-[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-N-[2-[2-(methylamino)-2-oxoethoxy]ethyl]-2-thiophenecarboxamide |
| CAS | 1807455-76-0 |
| Fórmula molecular | C25 H24 Cl2 N4 O6 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-N-[2-[2-(methylamino)-2-oxoethoxy]ethyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24Cl2N4O6S2/c1-28-22(32)14-36-11-10-30(24(34)19-7-9-21(27)39-19)15-2-4-16(5-3-15)31-13-17(37-25(31)35)12-29-23(33)18-6-8-20(26)38-18/h2-9,17H,10-14H2,1H3,(H,28,32)(H,29,33)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CNC(=O)COCCN(C(=O)c1ccc(Cl)s1)c2ccc(cc2)N3C[C@H](CNC(=O)c4ccc(Cl)s4)OC3=O |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[[(5S)-3-[4-[(5-clorotiofeno-2-carbonil)-[2-[2-(metilamino)-2-oxoetoxi]etil]amino]fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]tiofeno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 611.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 610.0514 |