Learn More
4' '-Desmorfolino,-4' '-morfolin-3-on-4-il Momelotinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4''-Desmorpholino,-4''-morpholin-3-on-4-yl Momelotinib |
| CAS | 1841094-23-2 |
| Fórmula molecular | C23H20N6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(Cyanomethyl)-4-[2-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20N6O3/c24-10-12-25-22(31)17-3-1-16(2-4-17)20-9-11-26-23(28-20)27-18-5-7-19(8-6-18)29-13-14-32-15-21(29)30/h1-9,11H,12-15H2,(H,25,31)(H,26,27,28) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4=O)=NC=C2)NCC#N |
| Nombre IUPAC | N-(cianometil)-4-(2-((4-(3-oxomorfolino)fenil)amino)pirimidin-4-il)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 428.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.1597 |