Learn More
4-Desmetil-3-metil Celecoxib, TRC
Código de producto. 30012822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012822 25 mg 25 miligramos
30010808 10 mg 10 miligramos
30008543 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29304025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170570-01-1
Fórmula molecular C17 H14 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 381.37
Sinónimo 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celecoxib Imp. A (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC 4-[5-(3-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzenosulfonamida
SMILES Cc1cccc(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0759
Porcentaje de pureza >95%