Learn More
4-Desmetil-2-metil Celecoxib, TRC
Product Code. 30135892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135892 250 mg 250 miligramos
18043740 25 mg 25 miligramos
18012540 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135892 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD291815250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 170569-99-0
Fórmula molecular C17 H14 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 381.37
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib, o-Celecoxib, 4-[5-(o-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-[5-(2-metilfenilo)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzenosulfonamida
SMILES Cc1ccccc1c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-4-2-3-5-14(11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)12-6-8-13(9-7-12)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0759
Porcentaje de pureza >95%
Product Title
Select an issue
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.