Learn More
4-Desmetoxipropoxil-4-metoxi S-Deoxo Rabeprazol, TRC
Código de producto. 30008411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008411 25 mg 25 miligramos
30004413 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29061525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102804-82-0
Fórmula molecular C15 H15 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 285.36
Sinónimo 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp G (EP)
Nombre IUPAC 2-[(4-metaxi-3-metilpiridina-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0936
Porcentaje de pureza >95%