Learn More
4-Desmetaxipropoxil-4-metaxi Rabeprazol, TRC
Código de producto. 30011249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011249 100 mg 100 miligramos
30006076 10 mg 10 miligramos
30005007 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290610100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102804-77-3
Fórmula molecular C15 H15 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 301.36
Sinónimo 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
Nombre IUPAC 2-[(4-metaxi-3-metilpiridina-2-il)metilsulfinilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0885
Porcentaje de pureza >95%