Learn More
4-Desmetoxipropoxil-4-cloro-Rabeprazol, TRC
Código de producto. 30133253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133253 25 mg 25 miligramos
30007118 2.5 mg 2.50 miligramo
30006603 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29060025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168167-42-8
Fórmula molecular C14 H12 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 305.78
Sinónimo 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 2-[(4-cloro-3-metilpiridina-2-il)metilsulfinilo]-1H-benzimidazol
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.039