Learn More
4-desmetoxipropoxil-4-cloro rabeprazol sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfone |
| CAS | 1159977-27-1 |
| Fórmula molecular | C14H12ClN3O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12ClN3O2S/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-21(19,20)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-cloro-3-metilpiridin-2-il)metilsulfonil]-1H-bencimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 321.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.0339 |