Learn More
Sulfuro de 4-desmetoxipropoxil-4-cloro rabeprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfide |
| CAS | 103312-62-5 |
| Fórmula molecular | C14 H12 Cl N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Rabeprazole Impurity D Sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12ClN3S/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-19-14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-cloro-3-metilpiridin-2-il)metilsulfanil]-1H-bencimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.044 |