Learn More
4-Desmetoxi Omeprazol, TRC
Código de producto. 30007451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007451 50 mg 50 miligramos
30004779 5 mg 5 miligramos
30007438 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29056050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110374-16-8
Fórmula molecular C16 H17 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 315.39
Sinónimo 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-[(3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfinilo]-5-metaxi-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1041