Learn More
4-desmetoxi omeprazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Desmethoxy Omeprazole-d3 |
| CAS | 1794759-05-9 |
| Fórmula molecular | C16H14D3N3O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(methoxy-d3)-1H-benzimidazole, H 180/29-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2nc([nH]c2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C |
| Nombre IUPAC | 2-[(3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-6-(trideuteriometoxi)-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 318.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.123 |