Learn More
4-Desmetaxi-4-cloro Omeprazol, TRC
Código de producto. 30361273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361273 10 mg 10 miligramos
30365800 5 mg 5 miligramos
30366485 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29039010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863029-89-4
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 349.84
Sinónimo 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 2-[(4-cloro-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfinilo]-5-metaxi-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0652