Learn More
4-desmetoxi-4-cloro apixabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 2029205-64-7 |
| Fórmula molecular | C24 H24 Cl N5 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24ClN5O3/c25-15-4-6-18(7-5-15)30-22-19(21(27-30)23(26)32)12-14-29(24(22)33)17-10-8-16(9-11-17)28-13-2-1-3-20(28)31/h4-11,19,22H,1-3,12-14H2,(H2,26,32) |
| SMILES | NC(=O)C1=NN(C2C1CCN(C2=O)c3ccc(cc3)N4CCCCC4=O)c5ccc(Cl)cc5 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidil)fenil]-3a,4,5,7a-tetrahidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 465.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.1568 |