Learn More
4-Desetilamino 4-oxobrinzolamida, TRC
Código de producto. 30387026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387026 25 mg
30381055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44967025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154127-41-0
Fórmula molecular C10H14N2O6S3
Peso molecular (g/mol) 354.42
Sinónimo 3,4-Dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4-oxo-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
SMILES COCCCN1CC(=O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0014