Learn More
4-Desetoxi-2-etoxi-Dapagliflozina, >90%, TRC
Código de producto. 30348847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30348847 5 mg 5 miligramos
30359016 25 mg 25 miligramos
30364498 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4332685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2040305-05-1
Fórmula molecular C21H25ClO6
Peso molecular (g/mol) 408.87
Sinónimo 2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(2-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Dapagliflozin Ortho Isomer
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(2-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccccc1Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2S,3R,4R,5S,6R-2-(4-Chloro-3-(2-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-16-6-4-3-5-12(16)9-14-10-13(7-8-15(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.134