Learn More
4''-Desciano,4''carboxaamido-enzalutmaide, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4''-Descyano,4''carboxaamido-enzalutmaide |
| CAS | 2030242-21-6 |
| Fórmula molecular | C21 H18 F4 N4 O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Enzalutmaide Impurity 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18F4N4O3S/c1-20(2)18(32)28(10-4-6-12(16(26)30)14(8-10)21(23,24)25)19(33)29(20)11-5-7-13(15(22)9-11)17(31)27-3/h4-9H,1-3H3,(H2,26,30)(H,27,31) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C(=O)N)c(c3)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[3-[3-fluoro-4-(metilcarbamoil)fenil]-4,4-dimetil-5-oxo-2-sulfanilidenimidazolidin-1-il]-2-(trifluorometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 482.451 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.104 |