Learn More
4-Desciano 4-Bromo Citadiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Descyano 4-Bromo Citadiol |
| CAS | 488148-10-3 |
| Fórmula molecular | C19 H23 Br F N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedimethanol, 4-bromo-α1-[3-(dimethylamino)propyl]-α1-(4-fluorophenyl)-, 1-[4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-ol, 4-Descyano 4-Bromo Citadiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23BrFNO2/c1-22(2)11-3-10-19(24,15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23/h4-9,12,23-24H,3,10-11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(Br)cc2CO |
| Nombre IUPAC | 1-[4-bromo-2-(hidroximetil)fenil]-4-(dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 396.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.0896 |