Learn More
4-Descloro-4-bromo Dapagliflozina, TRC
Código de producto. 30004468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004468 10 mg 10 miligramos
30004367 2.5 mg 2.50 miligramo
30010410 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28196010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1807632-95-6
Fórmula molecular C21H25BrO6
Peso molecular (g/mol) 453.32
Sinónimo (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-bromo-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, Dapagliflozin Impurity 3, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-bromo-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Br)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Deschloro-4-bromo Dapagliflozin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25BrO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.0835
Porcentaje de pureza >95%