Learn More
4-Descloro-2-clorobenzoilo rebapimida, TRC
Código de producto. 30134844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134844 500 mg 500 miligramos
30137135 250 mg 250 miligramos
30004595 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289725500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90098-06-9
Fórmula molecular C19H15ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 370.79
Sinónimo alpha-[(2-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinepropanoic Acid;
Nombre IUPAC 2-[(2-clorobencilo)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolina-4-il)ácido propanoico
SMILES OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Deschloro-2-chlorobenzoyl Rebapimide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-14-7-3-1-6-13(14)18(24)22-16(19(25)26)9-11-10-17(23)21-15-8-4-2-5-12(11)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.072