Learn More
4-Descloro-2-cloro-Sorafenib, TRC
Código de producto. 30136132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136132 50 mg 50 miligramos
30134980 25 mg 25 miligramos
30041171 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29111550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1431697-81-2
Fórmula molecular C21 H16 Cl F3 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 464.8249
Sinónimo 4-[4-[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]amino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide, 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, 4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide, 4-Deschloro-2-chloro Sorafenib, 4-(4-{3-[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-[4-[[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC 4-[4-[[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]fenoxi]-N-metilpiridina-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3cccc(c3Cl)C(F)(F)F)cc2)ccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Deschloro-2-chloro-Sorafenib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)17-11-14(9-10-27-17)32-13-7-5-12(6-8-13)28-20(31)29-16-4-2-3-15(18(16)22)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.0863