Learn More
Metosulfato de 4-desacetilvincristina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Desacetyl Vincristine |
| CAS | 3704-01-6 |
| Fórmula molecular | C44 H54 N4 O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Vincaleukoblastine, O4-deacetyl-22-oxo-, Leurocristine, 4-deacetyl- (8CI), Leurocristine, deacetyl- (7CI), 2H-3,7-Methanoazacycloundecino[5,4-b]indole, vincaleukoblastine deriv., O4-Deacetyl-22-oxovincaleukoblastine, 4-Deacetylvincristine, 4-Desacetylvincristine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H54N4O9/c1-6-40(53)21-26-22-43(38(51)56-4,34-28(13-17-46(23-26)24-40)27-11-8-9-12-31(27)45-34)30-19-29-32(20-33(30)55-3)48(25-49)36-42(29)15-18-47-16-10-14-41(7-2,35(42)47)37(50)44(36,54)39(52)57-5/h8-12,14,19-20,25-26,35-37,45,50,53-54H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3/t26-,35-,36+,37+,40-,41+,42+,43-,44-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]1(O)C[C@@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)OC)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 782.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 782.3891 |