Learn More
4-Desacetamido-4-fluoro andarina, TRC
Código de producto. 30133672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133672 100 mg 100 miligramos
30011564 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289530100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401900-41-2
Fórmula molecular C17 H14 F4 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 402.3
Sinónimo Propanamide, 3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-3-(4-Fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (ACI), ((S)-3-(4-Fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluoromethylphenyl)propionamide, N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-(2S)-3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, SARM S 1, 4-Desacetamido-4-fluoro Andarine
Nombre IUPAC (2S)-3-(4-fluorofenoxi)-2-hidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
SMILES C[C@](O)(COc1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Desacetamido-4-fluoro Andarine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F4N2O5/c1-16(25,9-28-12-5-2-10(18)3-6-12)15(24)22-11-4-7-14(23(26)27)13(8-11)17(19,20)21/h2-8,25H,9H2,1H3,(H,22,24)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.0839
Porcentaje de pureza >95%