missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Desacetamido-4-fluoro Andarine-D4, TRC

Código de producto. 30349311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30349311 10 mg 10 miligramos
30364431 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30349311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28953210MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C17H10D4F4N2O5
Peso molecular (g/mol) 406.32
Sinónimo (2S)-3-(4-Fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide-D4, N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-(2S)-3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide-D4, SARM S-1-D4
SMILES O=C([C@](O)(C)COC1=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C1[2H])NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Desacetamido-4-fluoro Andarine-D4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F4N2O5/c1-16(25,9-28-12-5-2-10(18)3-6-12)15(24)22-11-4-7-14(23(26)27)13(8-11)17(19,20)21/h2-8,25H,9H2,1H3,(H,22,24)/t16-/m0/s1/i2D,3D,5D,6D
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.