Learn More
4'-desoxiflorizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Deoxyphlorizin |
| CAS | 4319-68-0 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O9 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O9/c22-10-16-18(26)19(27)20(28)21(30-16)29-15-3-1-2-13(24)17(15)14(25)9-6-11-4-7-12(23)8-5-11/h1-5,7-8,16,18-24,26-28H,6,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | 3-(4-hidroxifenil)-1-[2-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenil]propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 420.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.142 |