Learn More
Peracetato de 4-desoxi-beta-D-quitobiosa, TRC
Código de producto. 30360357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360357 0.5 mg 0.50 miligramo
30354441 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2325850.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Deoxy-beta-D-chitobiose Peracetate
Nombres de analitos o componentes 4-Deoxy-beta-D-chitobiose Peracetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26H38N2O15
Sinónimo 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-[3,6-di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2,4-dideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl]-D-glucopyranose 1,3,6-Triacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38N2O15/c1-11(29)27-21-19(38-15(5)33)8-18(9-36-13(3)31)41-25(21)43-23-20(10-37-14(4)32)42-26(40-17(7)35)22(28-12(2)30)24(23)39-16(6)34/h18-26H,8-10H2,1-7H3,(H,27,29)(H,28,30)/t18-,19?,20+,21?,22?,23+,24?,25-,26?/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(C)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)O[C@@H]2COC(C)=O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C1
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-(((2S,3R,4S,6S)-3-acetamido-4-acetoxi-6-(acetoximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-6-(acetoximetil)tetrahidro-2H-piran-2,4-diil diacetato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 618.58
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.23