Learn More
4-desoxi-4-fluoro-D-manosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Deoxy-4-fluoro-D-mannose |
| CAS | 87764-47-4 |
| Fórmula molecular | C6 H11 F O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-Mannose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-mannose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-mannopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11FO5/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9/h2-6,8,10-12H,1H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5R)-4-fluoro-2,3,5,6-tetrahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 182.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0591 |