Learn More
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Código de producto. 16457306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16457306 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17435
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin(4'-DMEP) is a key intermediate compound for the preparation of podophyllotoxin-type anti-cancer drugs; a potent inhibitor of microtubule assembly.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 400.38 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 6559-91-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.75%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.76 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 4'-O-demethylepipodophyllotoxin∣ 4'-DMEP
Objetivo Microtubule/Tubulin