Learn More
4'-desmetilepipodofilotoxina, Mikromol™
Código de producto. 30049521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049521 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049521 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0492.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4'-desmetilepipodofilotoxina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Demethylepipodophyllotoxin
CAS 6559-91-7
Nombres de analitos o componentes 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H20 O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4'-Demethylepipodophyllotoxin, Teniposide Related Compound A, Etoposide Impurity E, Podophyllotoxin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O)c4cc5OCOc5cc24
Nombre IUPAC (5S,5aR,8aR,9R)-5-hidroxi-9-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona
Peso molecular (g/mol) 400.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1158 g/mol