Learn More
4-Demetil N,N'-Bis-Boc-Trimetoprim, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Demethyl N,N'-Bis-Boc-Trimethoprim |
| CAS | 1346602-22-9 |
| Fórmula molecular | C23H32N4O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N,N’-[5-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediyl]bis-carbamic Acid C,C’-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N4O7/c1-22(2,3)33-20(29)26-18-14(9-13-10-15(31-7)17(28)16(11-13)32-8)12-24-19(25-18)27-21(30)34-23(4,5)6/h10-12,28H,9H2,1-8H3,(H2,24,25,26,27,29,30) |
| SMILES | COc1cc(Cc2cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)nc2NC(=O)OC(C)(C)C)cc(OC)c1O |
| Nombre IUPAC | N-[5-[(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)metil]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pirimidin-4-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 476.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.2271 |