Learn More
4-Demetil Daunomicinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Demethyl Daunomycinone |
| CAS | 52744-22-6 |
| Fórmula molecular | C20 H16 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Demethoxy Daunorubicinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16O8/c1-7(21)20(28)5-9-13(11(23)6-20)19(27)15-14(17(9)25)16(24)8-3-2-4-10(22)12(8)18(15)26/h2-4,11,22-23,25,27-28H,5-6H2,1H3/t11-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)C[C@H](O)c2c(O)c3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c3c(O)c2C1 |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-9-acetil-4,6,7,9,11-pentahidroxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0845 |