Learn More
4-Demethoxy-4-hidroxi Apixaban, TRC
Código de producto. 30138184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138184 25 mg 25 miligramos
30012251 10 mg 10 miligramos
30004619 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23140525MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503612-76-8
Fórmula molecular C24 H23 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 445.47
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]- (9CI, ACI), 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide (ACI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Hydroxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1nn(c2ccc(O)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Demethoxy-4-hydroxy Apixaban
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23N5O4/c25-23(32)21-19-12-14-28(16-6-4-15(5-7-16)27-13-2-1-3-20(27)31)24(33)22(19)29(26-21)17-8-10-18(30)11-9-17/h4-11,30H,1-3,12-14H2,(H2,25,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.175
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.