Learn More
Ácido 4-Deiodo-amidotrizoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Deiodo-amidotrizoic Acid |
| CAS | 162193-53-5 |
| Fórmula molecular | C11H10I2N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,5-Bis(acetylamino)-2,6-diiodobenzoic Acid, 3,5-Diacetamido-2,6-diiodobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10I2N2O4/c1-4(16)14-6-3-7(15-5(2)17)10(13)8(9(6)12)11(18)19/h3H,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cc(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| Peso molecular (g/mol) | 488.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.873 |