Learn More
4-Dehidroxi-5-hidroxi Ritonavir, TRC
Código de producto. 30179582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179582 250 mg 250 miligramos
30179339 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230645250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202816-62-4
Fórmula molecular C37 H48 N6 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 720.94
Sinónimo 2,7,10,12-Tetraazatridecanoic acid, 5-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (3S,5S,6S,9S)-, 2,4,7,12-Tetraazatridecan-13-oic acid, 9-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (5S,8S,9S,11S)- (9CI), 2,4,7,12-Tetraazatridecan-13-oic acid, 9-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, [5S-(5R*,8R*,9R*,11R*)]-, Ritonavir Imp. N (EP)
Nombre IUPAC 1,3-tiozol-5-ilmetil N-[(2S,4S,5S)-4-hidroxi-5-[[(2S)-3-metil-2-[[metil-[(2-propano-2-il-1,3-tiozol-4-il)metil]carbamoilo]amino]butanoil]amino]-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)[C@@H](O)C[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)OCc4cncs4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dehydroxy-5-hydroxy Ritonavir
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(39-29)25(3)4)34(45)41-31(17-27-14-10-7-11-15-27)32(44)18-28(16-26-12-8-6-9-13-26)40-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,40,47)(H,41,45)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.3128