Learn More
4-Dehidroxi-4-cloro penciclovir, TRC
Código de producto. 30358546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358546 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30358546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23024525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
CAS 100199-40-4
Fórmula molecular C10H14ClN5O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl
Nombre IUPAC 2-amino-9-[3-(clorometil)-4-hidroxibutil]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 271.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0836