Learn More
4-deshidroxi-4-cloro olsalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-6'-hydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic Acid |
| CAS | 93964-55-7 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-4-chlorophenyl)azo]-2-hydroxy- (9CI), 6-Chloro-6'-hydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic acid, 5-[(3-Carboxy-4-chlorophenyl)azo]salicylic acid, 4-Dehydroxy-4-chloro Olsalazine, 4-Dehydroxy-4-chlorolsalazine, Olsalazine Sodium Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClN2O5/c15-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)16-17-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22/h1-6,18H,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(Cl)c(c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(E)-(3-carboxi-4-clorofenil)diazenil]-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 320.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.02 |